missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 5-Chloropentanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-Chloropentanoate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3 |
| Formel vikt | 150.0448 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?