Läs mer
Methyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate |
| CAS | 35475-03-7 |
| Molekylformel | C6 H5 Cl O2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClO2S/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(Cl)s1 |
| IUPAC-namn | methyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.621 |
| Formel vikt | 175.97 |