missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 5-cyano-2-fluorobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-cyano-2-fluorobenzoate |
| CAS | 337362-21-7 |
| Molekylformel | C9H6FNO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6FNO2/c1-13-9(12)7-4-6(5-11)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(ccc1F)C#N |
| IUPAC-namn | methyl 5-cyano-2-fluorobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.15 |
| Formel vikt | 179.0383 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?