Läs mer
Metyl-5-deoxy-2,3-O-isopropyliden-Beta-D-ribofuranosid, TRC
Produktkod. 30474205
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474205 50 mg
30478442 100 mg
30467356 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30474205 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM82567050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23202-81-5
Molekylformel C9H16O4
Molekylvikt (g/mol) 188.22
Synonym Methyl-5-deoxy-2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranoside
IUPAC-namn (3aR,4R,6R,6aR)-4-metoxi-2,2,6-trimetyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol
LEDER CO[C@@H]1O[C@H](C)[C@H]2OC(C)(C)O[C@@H]12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-5-deoxy-2,3-O-isopropylidene-beta-D-ribofuranoside
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H16O4/c1-5-6-7(8(10-4)11-5)13-9(2,3)12-6/h5-8H,1-4H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
Formel vikt 188.1049