Läs mer
Methyl 5-(Ethylsulfonyl)-2-methoxybenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-(Ethylsulfonyl)-2-methoxybenzoate |
| CAS | 62140-67-4 |
| Molekylformel | C11H14O5S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O5S/c1-4-17(13,14)8-5-6-10(15-2)9(7-8)11(12)16-3/h5-7H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCS(=O)(=O)c1ccc(OC)c(c1)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.29 |
| Formel vikt | 258.0562 |