Läs mer
Metyl 5-fluor-2-nitrobenzoat, 98 %
Produktkod. 15457828
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457828 5 g 5g
15467828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61307.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 393-85-1 | C8H6FNO4 | 199,14 g/mol
Metyl-5-fluor-2-nitrobensoat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl 5-fluoro-2-nitrobensoat används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i dimetylsulfoxid och aceton.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 393-85-1
Molekylformel C8H6FNO4
Molekylvikt (g/mol) 199.14
MDL-nummer MFCD03425619
InChI-nyckel LCAUVFVOLNRVKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-5-fluorobenzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-nitrobenzoic acid methyl ester, 2-nitro-5-fluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, 5-fluoro-2-nitro-, methyl ester, methyl 5fluoro-2-nitrobenzoate, methyl5-fluoro-2-nitrobenzoate, 2-nitro-5-fluorobenzoic acid,methyl ester, 3-fluoro-6-nitrobenzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,5-fluoro-2-nitro-, methyl ester
PubChem CID 5152049
IUPAC-namn metyl-5-fluor-2-nitrobensoat
LEDER COC(=O)C1=C(C=CC(F)=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate
Smältpunkt 35°C to 37°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in dimethyl sulfoxide and acetone.
Formel vikt 199.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.