missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 5-Fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-3-carboxylate, Mikromol™

Produktkod. 17961976
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17961976 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17961976 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3568.110025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methyl 5-Fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-3-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 5-Fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-3-carboxylate
CAS 389571-36-2
Analyt- eller komponentnamn Methyl 5-Fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-3-carboxylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H8 F N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1H-Indole-3-carboxylic acid, 5-fluoro-2,3-dihydro-2-oxo-, methyl ester, 5-Fluoro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-3-carboxylic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C10H8FNO3/c1-15-10(14)8-6-4-5(11)2-3-7(6)12-9(8)13/h2-4,8H,1H3,(H,12,13)
LEDER COC(=O)C1C(=O)Nc2ccc(F)cc12
IUPAC-namn methyl 5-fluoro-2-oxo-1,3-dihydroindole-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 209.1738
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 209.0488 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.