Läs mer
methyl 5-formylfuran-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | methyl 5-formylfuran-2-carboxylate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O4/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-4H,1H3 |
| Formel vikt | 154.0266 |