Läs mer
Metyl 5-hexynoat, 97 %
Produktkod. 15440118
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15440118 25 g 25g
15430118 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53370.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77758-51-1 | C7H10O2 | 126,155 g/mol
Metyl-5-hexynoat används vid syntes av metyl (Z)-8-klorokt-7-en-5-ynoat med (Z)-1,2-diklor-etan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl 5-hexynoat används
vid syntes av metyl (Z)-8-klorokt-7-en-5-ynoat med (Z)-1,2-diklor-etan.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77758-51-1
Molekylformel C7H10O2
Molekylvikt (g/mol) 126.155
MDL-nummer MFCD00671366
InChI-nyckel LZULAZTXJLWELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-hexynoate, 5-hexynoic acid, methyl ester, 5-hexynoic acid methyl ester, hex-5-ynoic acid methyl ester, methyl 5-hexynoate #, hex-5-ynoic acid, methyl ester
PubChem CID 534077
IUPAC-namn metylhex-5-ynoat
LEDER COC(=O)CCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-hexynoate
Kokpunkt 60 °C till 62 °C (10 mmHg)
Linjär formel HC≡C(CH2)3CO2CH3
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 25 g
Formel vikt 126.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.