Läs mer
Metyl 5-hexynoat, TRC
Produktkod. 30467286
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30467286 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30467286 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3121052.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-Hexynoate
CAS 77758-51-1
Molekylformel C7H10O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym Methyl Ester 5-Hexynoic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H10O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h1H,4-6H2,2H3
LEDER COC(=O)CCCC#C
IUPAC-namn Metylhex-5-ynoat
Molekylvikt (g/mol) 126.15
Formel vikt 126.0681