missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 5-Hydroxy-2-benzimidazolecarbamate, TRC

Produktkod. 30011246
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011246 100 mg
30004454 10 mg
30005683 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011246 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM312585100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 22769-68-2
Molekylformel C9H9N3O3
Molekylvikt (g/mol) 207.19
Synonym 5-Hydroxy-2-methoxycarbonylaminobenzimidazole, 5-HydroxyMBC, 5-Hydroxycarbendazim, Methyl 5-hydroxybenzimidazol-2-ylcarbamate;
LEDER O=C(CC(OCC)=O)CCCOCC1=CC=CC=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 5-Hydroxy-2-benzimidazolecarbamate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.