Läs mer
methyl 5-(hydroxymethyl)furan-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | methyl 5-(hydroxymethyl)furan-2-carboxylate |
| CAS | 36802-01-4 |
| Molekylformel | C7H8O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O4/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3,8H,4H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1oc(CO)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl 5-(hydroxymethyl)furan-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.14 |
| Formel vikt | 156.0423 |