Läs mer
Methyl 5-hydroxynicotinate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10608414 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10608414
Brand: Thermo Scientific Acros 393352500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30766-22-4
Molekylformel C7H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 153.14
MDL-nummer MFCD00191521
InChI-nyckel KJJSHOHQQHACLE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 354317
IUPAC-namn methyl 5-hydroxypyridine-3-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=CC(O)=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-hydroxynicotinate
Smältpunkt 195°C to 197°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 250 mg
Synonym methyl 5-hydroxynicotinate, 5-hydroxynicotinic acid methyl ester, methyl5-hydroxynicotinate, methyl 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylate, 5-hydroxy-nicotinic acid methyl ester, methyl-5-hydroxynicotinate, 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy-, methyl ester, 5-hydroxy nicotinic acid methyl ester, acmc-1crme
Formel vikt 153.14
Procent renhet 97+%
Fysisk form Powder or Lumps
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 5-hydroxynicotinate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.