Läs mer
Methyl 5-hydroxypyrazine-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15244268 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15244268 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15244268 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451000010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-hydroxypyrazine-2-carboxylate
CAS 13924-95-3
Smältpunkt 178.0°C to 181.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C6H6N2O3
MDL-nummer MFCD08273469,MFCD22683218
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 5-hydroxypyrazine-2-carboxylate, 5-hydroxypyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, 5-hydroxy-pyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-hydropyrazine-2-carboxylate, methyl 5-hydroxy-2-pyrazinecarboxylate, methyl 5-oxo-4,5-dihydro-2-pyrazinecarboxylate, pubchem9107, 5-hydroxy-pyrazine-2-carboxylicacidmethylester, cbi-bb zero/008486, 2-hydroxy-5-carbomethoxy-pyrazine
InChI-nyckel VNFXNPFSTYYFCZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CNC(=O)C=N1
IUPAC-namn methyl 6-oxo-1H-pyrazine-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 154.13
PubChem CID 8027173
Formel vikt 154.13
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 5-hydroxypyrazine-2-carboxylate, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.