Läs mer
Methyl 5-Methoxy-2-methylindole-3-acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-Methoxy-2-methylindole-3-acetate |
| CAS | 7588-36-5 |
| Molekylformel | C13 H15 N O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Methyl 5-Methoxy-2-methylindole-3-acetate, 1H-Indole-3-acetic acid','5-methoxy-2-methyl-','methyl ester, Indole-3-acetic acid','5-methoxy-2-methyl-','methyl ester (7CI,8CI), 5-Methoxy-2-methylindole-3-acetic acid methyl ester, Methyl 5-methoxy-2-methylindole-3-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO3/c1-8-10(7-13(15)17-3)11-6-9(16-2)4-5-12(11)14-8/h4-6,14H,7H2,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)Cc1c(C)[nH]c2ccc(OC)cc12 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.26 |
| Formel vikt | 233.1052 |