Läs mer
Methyl 5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| CAS | 25016-17-5 |
| Molekylformel | C6H8N2O2 |
| MDL-nummer | MFCD03778987 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | COC(=O)C1=NNC(C)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.14 |
| Procent renhet | 97% |