Läs mer
Metyl 5-metyl-2-furoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15463717
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463717 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15463717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27570.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2527-96-0 | C7H8O3 | 140,138 g/mol
Furaner med lämplig substituent i 2-positionerna kan omvandlas till andra system med aromatisk karaktär med metoxylering av cykliska acetaler av 1,4-dikarbonylföreningar, följt av intramolekylära kondensationer i syralösningarna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Furaner med lämplig substituent i 2-positionerna kan omvandlas till andra system med aromatisk karaktär med metoxylering av cykliska acetaler av 1,4-dikarbonylföreningar, följt av intramolekylära kondensationer i ac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-methyl-2-furoate
CAS 2527-96-0
Densitet 1.114
Kokpunkt 255 °C
Flampunkt 87 °C (189 °F)
Molekylformel C7H8O3
Brytningsindex 1.493
MDL-nummer MFCD04116374
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 5-methyl-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methylfuran-2-carboxylic acid methyl ester, zlchem 1125, acmc-20akg0, methyl5-methylfuran-2-carboxylate, methyl 5-methyl-2-furancarboxylate, 2-furancarboxylic acid,5-methyl-, methyl ester
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel XBYZJUMTKHUJIY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(O1)C(=O)OC
IUPAC-namn metyl-5-metylfuran-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 140.138
PubChem CID 137628
Formel vikt 140.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.