Läs mer
Metyl 5-metylnikotinat, 94 %
Produktkod. 11389135
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389135 5 g 5g
11379135 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389135 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16371.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 29681-45-6 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
5-Metyl-N^-nitrosonornikotin (5-MeNNN) syntetiserades från metyl-5-metylnikotinat. 5-Metyl-N^-nitrosonornikotin används som utgångsmaterial vid syntes av organiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5-Methyl-N′ -nitrosonornikotin (5-MeNNN) syntetiserades från metyl-5-metylnikotinat. 5-metyl-N′ -nitrosonornikotin används som utgångsmaterial vid syntes av organiska föreningar.
Löslighet Löslig i kloroform
och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29681-45-6
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.165
MDL-nummer MFCD01075739
InChI-nyckel KQILMMLAGGFMCM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 256308
IUPAC-namn metyl-5-metylpyridin-3-karboxylat
LEDER CC1=CN=CC(=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-methylnicotinate
Smältpunkt 42 °C till 46 °C
Kokpunkt 90 °C (3 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 472498
Synonym methyl 5-methylnicotinate, methyl5-methylnicotinate, 5-methylnicotinic acid methyl ester, 5-methyl-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-methyl nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl-5-methylpyridine, 5-methylpyridine-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methylnicotin methyl ester, acmc-1clej
Löslighetsinformation Löslig i kloroform och metanol.
Formel vikt 151.17
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.