Läs mer
Methyl 5-methylnicotinate, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-methylnicotinate |
| CAS | 29681-45-6 |
| Molekylformel | C8H9NO2 |
| MDL-nummer | MFCD01075739 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | C1=C(C=NC=C1C)C(OC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.16 |
| Procent renhet | 97% |