Läs mer
Metyl 5-metylnikotinat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-Methylnicotinate |
| CAS | 29681-45-6 |
| Molekylformel | C8 H9 N O2 |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxylic acid','5-methyl-','methyl ester, Nicotinic acid','5-methyl-','methyl ester (8CI), 5-Methylnicotinic acid methyl ester, 5-Methylpyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-methyl-3-pyridinecarboxylate, 5-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 5-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 5-methylnicotinate, NSC 83076 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6-3-7(5-9-4-6)8(10)11-2/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cncc(C)c1 |
| IUPAC-namn | Metyl 5-metylpyridin-3-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vikt | 151.0633 |