Läs mer
Metyl 5-nitro-2-furoat, 97 %
Produktkod. 11472258
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472258 25 g 25g
11462258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11472258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15226.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 1874-23-3 | C6H5NO5 | 171,108 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1874-23-3
Molekylformel C6H5NO5
Molekylvikt (g/mol) 171.108
MDL-nummer MFCD00051956
InChI-nyckel UTLKCGPAJUYGOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-nitro-2-furoate, methyl nitrofuroate, methyl 5-nitrofuroate, 5-nitro-2-furoic acid methyl ester, methyl 5-nitropyromucate, methyl 5-nitro-2-furancarboxylate, unii-71qm4e6j90, ccris 2152, 5-nitro-2-furancarboxylic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-nitro-, methyl ester
PubChem CID 94882
IUPAC-namn metyl-5-nitrofuran-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-nitro-2-furoate
Smältpunkt 78 °C till 82 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 165132
Formel vikt 171.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.