Läs mer
Metyl-5-norbornen-2,3-dikarboxylsyraanhydrid, blandning av isomerer, tek., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11434433
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434433 500 g 500g
11424433 100 g 100g
11444433 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434433 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10982.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25134-21-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Metyl-5-norbornen-2,3-dikarboxylsyraanhydrid används som härdare i epoxihartser och vid framställning av vertikalt inriktade och penetrerade kolnanorör/polymerfilm. Det fungerar som en mellanprodukt i polyestrar, alkydhartser och mjukgörare. Den används också vid elektrisk laminering och filamentlindning. Vidare används det vid framställning av metylnadimid-ändkapslade hartser baserade på tris(3-aminofenyl)fosfinoxid. Det används i flamskyddsbehandlingen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl-5-norbornen-2,3-dikarboxylsyraanhydrid används som härdare i epoxihartser och vid framställning av vertikalt inriktade och penetrerade kolnanorör/polymerfilm. Det fungerar som en mellanprodukt i polyestrar, alkydhartser och mjukgörare. Den används också vid elektrisk laminering och filamentlindning. Vidare används det vid framställning av metylnadimid-ändkapslade hartser baserade på tris(3-aminofenyl)fosfinoxid. Det används i flamskyddsbehandlingen.
Löslighet Blandbar med
aceton, bensen, nafta och xylen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25134-21-8
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.19
MDL-nummer MFCD00167036
InChI-nyckel KNRCVAANTQNTPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym Methyl nadic anhydride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride
Namnnotering Mixture of isomers
Densitet 1.232
Kokpunkt 137°C to 140°C (10 mmHg)
Flampunkt 135°C (275°F)
Brytningsindex 1.5052
Kvantitet 500 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with acetone,benzene,naphtha and xylene.
Formel vikt 178.19
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.