Läs mer
Metyl-5-norbornen-2,3-dikarboxylanhydrid, blandning av isomerer, teknik.
Beskrivning
Metyl-5-norbornen-2,3-dikarboxylsyraanhydrid används som härdare i epoxihartser och vid framställning av vertikalt inriktade och penetrerade kolnanorör/polymerfilm. Det fungerar som en mellanprodukt i polyestrar, alkydhartser och mjukgörare. Den används också vid elektrisk laminering och filamentlindning. Vidare används det vid framställning av metylnadimid-ändkapslade hartser baserade på tris(3-aminofenyl)fosfinoxid. Det används i flamskyddsbehandlingen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Metyl-5-norbornen-2,3-dikarboxylsyraanhydrid används som härdare i epoxihartser och vid framställning av vertikalt inriktade och penetrerade kolnanorör/polymerfilm. Det fungerar som en mellanprodukt i polyestrar, alkydhartser och mjukgörare. Den används också vid elektrisk laminering och filamentlindning. Vidare används det vid framställning av metylnadimid-ändkapslade hartser baserade på tris(3-aminofenyl)fosfinoxid. Det används i flamskyddsbehandlingen.
Löslighet Blandbar med
aceton, bensen, nafta och xylen.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride |
| Namnnotering | Blandning av isomerer |
| Densitet | 1.232 |
| Kokpunkt | 137 °C till 140 °C (10 mmHg) |
| Flampunkt | 135 °C (275 °F) |
| Brytningsindex | 1.5052 |
| Kvantitet | 2500 g |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Blandad med aceton, bensen, nafta och xylen. |
| Formel vikt | 178.19 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.