missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 5-Oxohexanoate-1,4,5-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-Oxohexanoate-1,4,5-13C3 |
| CAS | 1185166-61-3 |
| Molekylformel | C413C3H12O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-Oxo-hexanoic Acid-13C3 Methyl Ester, 4-Acetylbutyric Acid-13C3 Methyl Ester, Methyl 4-Acetylbutyrate-13C3, Methyl 5-Oxocaproate-13C3, Methyl 5-Oxohexanoate-1,5,6-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c1-6(8)4-3-5-7(9)10-2/h3-5H2,1-2H3/i1+1,6+1,7+1 |
| LEDER | [13CH3][13C](=O)CCC[13C](=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 5-oxo(1,5,6-^{13}C_{3})hexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.15 |
| Formel vikt | 147.0887 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?