Läs mer
Methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15452169
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452169 5 g 5g
15462169 250 mg 250mg
15442169 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15452169 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64804.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54571-66-3
Molekylformel C6H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 143.14
MDL-nummer MFCD03844651
InChI-nyckel HQGPKMSGXAUKHT-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl dl-pyroglutamate, 5-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylate, 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-oxo-dl-prolinate, methyl 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylate #, proline, 5-oxo-, methylester, 5-oxo-dl-proline methyl ester, methyl 2-pyrolidone-5-carboxylate, dl-pyroglutamic acid methyl ester
PubChem CID 500249
IUPAC-namn methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
LEDER COC(=O)C1CCC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Smältpunkt 21°C to 23°C (literature)
Kokpunkt 133°C to 135°C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.485
Kvantitet 5 g
Beilstein 81950
Formel vikt 143.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Solid