missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 5-Oxopyrrolidine-3-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-Oxopyrrolidine-3-carboxylate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-5(8)7-3-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8) |
| Formel vikt | 143.06 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?