Läs mer
Metyl [5-propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat, Mikromol™
Beskrivning
Metyl [5-propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Albendazole sulfone |
| CAS | 75184-71-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Albendazole sulfone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H15 N3 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Carbamic acid, [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl [5-Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Albendazole Imp. C (EP), SKF-63896, Ph Eur Albendazole Impurity C, Albendazole Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16) |
| LEDER | CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1 |
| IUPAC-namn | metyl N-(5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-yl)karbamat |
| Visa mer |