Läs mer
Metyl [5-propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat, Mikromol™
Produktkod. 17952656
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17952656 25 mg
17931796 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17952656 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0382.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metyl [5-propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Albendazole sulfone
CAS 75184-71-3
Analyt- eller komponentnamn Albendazole sulfone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H15 N3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Carbamic acid, [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl [5-Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Albendazole Imp. C (EP), SKF-63896, Ph Eur Albendazole Impurity C, Albendazole Impurity C
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
LEDER CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
IUPAC-namn metyl N-(5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-yl)karbamat
Molekylvikt (g/mol) 297.33
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 297,0783 g/mol