missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl (5b,6a)-6-Ethyl-3,7-dioxo-cholan-24-oic Acid Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (5beta,6alpha)-6-Ethyl-3,7-dioxo-cholan-24-oic Acid Ester |
| CAS | 1926987-00-9 |
| Molekylformel | C27H42O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H42O4/c1-6-18-22-15-17(28)11-13-27(22,4)21-12-14-26(3)19(16(2)7-10-23(29)31-5)8-9-20(26)24(21)25(18)30/h16,18-22,24H,6-15H2,1-5H3/t16-,18-,19-,20+,21+,22+,24+,26-,27-/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@@H]1[C@@H]2CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3C1=O)[C@H](C)CCC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl (4R)-4-[(5S,6R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-ethyl-10,13-dimethyl-3,7-dioxo-2,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.62 |
| Formel vikt | 430.3083 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?