Läs mer
Methyl (5Beta,6Alpha)-6-Ethyl-3,7-dioxo-cholan-24-oic Acid Ester, TRC
Produktkod. 30475641
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30475641 5 mg
1 options
Produktkod. 30475641 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2688405MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl (5beta,6alpha)-6-Ethyl-3,7-dioxo-cholan-24-oic Acid Ester
CAS 1926987-00-9
Molekylformel C27H42O4
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H42O4/c1-6-18-22-15-17(28)11-13-27(22,4)21-12-14-26(3)19(16(2)7-10-23(29)31-5)8-9-20(26)24(21)25(18)30/h16,18-22,24H,6-15H2,1-5H3/t16-,18-,19-,20+,21+,22+,24+,26-,27-/m1/s1
LEDER CC[C@@H]1[C@@H]2CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3C1=O)[C@H](C)CCC(=O)OC
IUPAC-namn methyl (4R)-4-[(5S,6R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-ethyl-10,13-dimethyl-3,7-dioxo-2,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate
Molekylvikt (g/mol) 430.62
Formel vikt 430.3083