missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 6-[[[(2-Chloroethyl)amino]carbonyl]amino]-6-deoxy-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 6-[(((2-Chloroethyl)amino)carbonyl)amino]-6-deoxy-Alpha-D-glucopyranoside |
| CAS | 58994-95-9 |
| Molekylformel | C10H19ClN2O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-(2-Chloroethyl)-3-(((2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl)urea |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19ClN2O6/c1-18-9-8(16)7(15)6(14)5(19-9)4-13-10(17)12-3-2-11/h5-9,14-16H,2-4H2,1H3,(H2,12,13,17)/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1O[C@H](CNC(=O)NCCCl)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.72 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?