Läs mer
Methyl 6-(4-Fluorophenyl)-4-isopropyl-2-methylthio-1,4-dihydropyrimidine-5-carboxylate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 6-(4-Fluorophenyl)-4-isopropyl-2-methylthio-1,4-dihydropyrimidine-5-carboxylate Hydrochloride |
| Molekylformel | C16H19FN2O2S . HCl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 6-(4-Fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-(1-methylethyl)-2-(methylthio)-5-pyrimidinecarboxylic acid Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19FN2O2S.ClH/c1-9(2)13-12(15(20)21-3)14(19-16(18-13)22-4)10-5-7-11(17)8-6-10;/h5-9,13H,1-4H3,(H,18,19);1H |
| LEDER | FC1=CC=C(C2=C(C(OC)=O)C(C(C)C)N=C(SC)N2)C=C1.Cl |
| IUPAC-namn | methyl 6-(4-fluorophenyl)-4-isopropyl-2-(methylthio)-1,4-dihydropyrimidine-5-carboxylate hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.86 |
| Formel vikt | 358.1 |