Läs mer
Methyl 6-amino-5-bromonicotinate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10585860 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10585860 5 g Glass bottle 5g
10351380 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10585860 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437940050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 180340-70-9
Molekylformel C7H8BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 232.06
MDL-nummer MFCD06659561
InChI-nyckel LNTAAMVZKGYIIA-UHFFFAOYSA-O
Synonym methyl 6-amino-5-bromonicotinate, methyl 2-amino-3-bromo-5-pyridinecarboxylate, methyl 2-amino-3-bromopyridine-5-carboxylate, methyl-6-amino-5-bromonicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-5-bromo-, methyl ester, 6-amino-5-bromonicotinic acid methyl ester, pubchem9472, acmc-209egj, methyl 6-amino-5-bromo-pyridine-3-carboxylate, methyl-6-5-bromonicotinate
PubChem CID 2764099
IUPAC-namn methyl 6-amino-5-bromopyridine-3-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=C[NH+]=C(N)C(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 6-amino-5-bromonicotinate
Smältpunkt 173.5°C to 175.0°C
Färg Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 231.05
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 6-amino-5-bromonicotinate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.