Läs mer
Methyl 6-Aminohexanoate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 6-Aminohexanoate Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-10-7(9)5-3-2-4-6-8;/h2-6,8H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 181.087 |