Läs mer
Methyl 6-bromo-1-methylindole-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15478426
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478426 250 mg 250mg
15480459 1 g 1g
15490459 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15478426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63655.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Notes
Refrigerate. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 680569-18-0
Molekylformel C11H10BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 268.11
MDL-nummer MFCD07364734
InChI-nyckel RCDWEKOOOHATJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-bromo-1-methyl-1h-indole-2-carboxylate, 6-bromo-1-methyl-1h-indole-2-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-bromo-1-methyl-, methyl ester
PubChem CID 4777911
IUPAC-namn methyl 6-bromo-1-methylindole-2-carboxylate
LEDER CN1C(=CC2=C1C=C(C=C2)Br)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 6-bromo-1-methylindole-2-carboxylate
Färg Yellow
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 268.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid