Läs mer
Methyl 6-bromo-2-naphthoate, 98%
Produktkod. 10642803 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10642803
Brand: Thermo Scientific Acros 364140250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 33626-98-1 | C12H9BrO2 | 265.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33626-98-1
Molekylformel C12H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 265.1
MDL-nummer MFCD00100408
InChI-nyckel JEUBRLPXJZOGPX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 854134
IUPAC-namn metyl-6-bromonaftalen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 6-bromo-2-naphthoate
Namnnotering 98%
Smältpunkt 123.0°C to 126.0°C
Färg Brun eller grädd till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC10H6COOCH3
Kvantitet 25 g
Synonym methyl 6-bromo-2-naphthoate, methyl6-bromo-2-naphthoate, 6-bromo-2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester, 6-bromo-2-naphthoic acid methyl ester, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 6-bromonaphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, 6-bromo-naphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem9467, acmc-209i1z, 6-bromo-2-methylnaphthoate
Formel vikt 265.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.