Läs mer
Metyl 6-bromo-2-nafthoat, 98 %
Produktkod. 11974991 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11974991 100 g Glasflaska 100g
10405292 5 g Glasflaska 5g
10642803 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11974991 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 364141000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 33626-98-1 | C12H9BrO2 | 265,1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33626-98-1
Molekylformel C12H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 265.1
MDL-nummer MFCD00100408
InChI-nyckel JEUBRLPXJZOGPX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 854134
IUPAC-namn metyl-6-bromonaftalen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 6-bromo-2-naphthoate
Namnnotering 98%
Smältpunkt 123,0 °C till 126,0 °C
Färg Brun eller grädd till vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC10H6COOCH3
Kvantitet 100 g
Synonym methyl 6-bromo-2-naphthoate, methyl6-bromo-2-naphthoate, 6-bromo-2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester, 6-bromo-2-naphthoic acid methyl ester, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 6-bromonaphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, 6-bromo-naphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem9467, acmc-209i1z, 6-bromo-2-methylnaphthoate
Formel vikt 265.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.