Läs mer
Metyl 6-Bromo-2-naptat, TRC
Produktkod. 30480514
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30480514 5 g
1 options
Produktkod. 30480514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2943055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 6-Bromo-2-naphthoate
CAS 33626-98-1
Molekylformel C12 H9 Br O2
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 2-Naphthoic acid, 6-bromo-, methyl ester (8CI), 6-Bromonaphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-bromo-2-naphthoate, Methyl 6-bromonaphthalene-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C12H9BrO2/c1-15-12(14)10-3-2-9-7-11(13)5-4-8(9)6-10/h2-7H,1H3
LEDER COC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1
IUPAC-namn Metyl 6-bromonaftalen-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 265.1
Formel vikt 263.9786