Läs mer
Methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate, 98%
Produktkod. 15431589
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431589 1 g 1g
15451589 250 mg 250mg
15441589 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431589 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64395.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1214336-88-5 | C7H5BrFNO2 | 234.02 g/mol
Användbar mellanprodukt för farmaceutisk och organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Användbar mellanprodukt för farmaceutisk och organisk syntes
.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara mörkt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvaras i frysen vid (-20 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1214336-88-5
Molekylformel C7H5BrFNO2
Molekylvikt (g/mol) 234.02
MDL-nummer MFCD14698110
InChI-nyckel PXHKAVXJQLVUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate, 6-bromo-5-fluoro-nicotinic acid methyl ester, 2-bromo-3-fluoro-5-methoxycarbonyl pyridine, methyl6-bromo-5-fluoronicotinate, abbypharma ap-30-7441, 6-bromo-5-fluoropyridine-3-carboxylate, methyl 2-bromo-3-fluoro-5-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-5-fluoro-, methyl ester
PubChem CID 46311203
IUPAC-namn metyl-6-brom-5-fluorpyridin-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC(F)=C(Br)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 234.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.