Läs mer
Metyl 6-bromoindol-2-karboxylat, 97 %
Produktkod. 15499738
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15499738 1 g 1g
15419748 250 mg 250mg
15409748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15499738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63187.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 372089-59-3 | C11H10BrNO2 | 268,11 g/mol
Metyl 6-bromoindol-2-karboxylat, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl 6-bromindol-2-karboxylat, används som en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Lösligt i
aceton.
Anmärkningar
Värmekänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372089-59-3
MDL-nummer MFCD03094942
Synonym ethyl 6-bromoindole-2-carboxylate, 6-bromoindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-bromo-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-bromo-, ethyl ester, 6-bromo-2-indolecarboxylic ethyl ester, 6-bromo-2-ethoxylcarbonyl-1h-indole, 6-bromo-2-carbethoxyindole, 6-bromo-2-carboethoxyindole, 1h-indole-2-carboxylicacid, 6-bromo-, ethyl ester
PubChem CID 7009496
IUPAC-namn etyl-6-brom-lH-indol-2-karboxylat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 6-bromoindole-2-carboxylate
Färg Vitt
Molekylformel C11H10BrNO2
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i aceton.
InChI-nyckel FVMZWWFKRMBNSZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=C(C=C2)Br
Molekylvikt (g/mol) 268.11
Formel vikt 254.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.