Läs mer
Methyl 6-bromoindole-2-carboxylate, 97%
Produktkod. p-7054778
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15419748
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63187.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 372089-59-3 | C11H10BrNO2 | 268.11 g/mol
Metyl 6-bromoindol-2-karboxylat, används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Methyl 6-bromoindole-2-carboxylate, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Soluble in acetone.
Notes
Heat sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372089-59-3
MDL-nummer MFCD03094942
Synonym ethyl 6-bromoindole-2-carboxylate, 6-bromoindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-bromo-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-bromo-, ethyl ester, 6-bromo-2-indolecarboxylic ethyl ester, 6-bromo-2-ethoxylcarbonyl-1h-indole, 6-bromo-2-carbethoxyindole, 6-bromo-2-carboethoxyindole, 1h-indole-2-carboxylicacid, 6-bromo-, ethyl ester
PubChem CID 7009496
IUPAC-namn ethyl 6-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 6-bromoindole-2-carboxylate
Färg White
Molekylformel C11H10BrNO2
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Soluble in acetone.
InChI-nyckel FVMZWWFKRMBNSZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=C(C=C2)Br
Molekylvikt (g/mol) 268.11
Formel vikt 254.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.