missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 6-Chloro-5-hydroxynicotinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 6-Chloro-5-hydroxynicotinate |
| CAS | 915107-30-1 |
| Molekylformel | C7H6ClNO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6-Chloro-5-hydroxy-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-7(11)4-2-5(10)6(8)9-3-4/h2-3,10H,1H3 |
| LEDER | O=C(OC)C1=CC(O)=C(Cl)N=C1 |
| IUPAC-namn | methyl 6-chloro-5-hydroxynicotinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.58 |
| Formel vikt | 187 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?