Läs mer
Metyl 6-klorokinat, 98 %
Produktkod. 11438583
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438583 25 g 25g
11418583 1 g 1g
11428583 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438583 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10396.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 73781-91-6 | C7H6ClNO2 | 171,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73781-91-6
Molekylformel C7H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 171.58
MDL-nummer MFCD00023420
InChI-nyckel RMEDXVIWDFLGES-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 254249
IUPAC-namn metyl-6-klorpyridin-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CN=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 6-chloronicotinate
Smältpunkt 83 °C till 88 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 128648
Synonym methyl 6-chloronicotinate, 6-chloronicotinic acid methyl ester, methyl6-chloronicotinate, methyl 2-chloropyridine-5-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, methyl ester, methyl 6-chloro-3-pyridinecarboxylate, 6-chloro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, pubchem13584, methyl-6-chloronicotinate, methyl 6-chloro-nicotinate
Formel vikt 171.58
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.