Läs mer
Metyl 6-klorokinat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 6-Chloronicotinate |
| CAS | 73781-91-6 |
| Molekylformel | C7H6ClNO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Chloro-5-(methoxycarbonyl)pyridine, 6-Chloronicotinic Acid Methyl Ester, 6-Chloropyridine-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Chloropyridin-5-ylcarboxylate, Methyl 2-Chloropyridine-5-carboxylate, Methyl 6-Chloro-3-pyridinecarboxylate, NSC 78316 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-2-3-6(8)9-4-5/h2-4H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(Cl)nc1 |
| IUPAC-namn | Metyl6-kloropidin-3-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.58 |
| Formel vikt | 171.0087 |