Läs mer
Metyl 6-klorokinat, TRC
Produktkod. 30475506
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30475506 25 g
1 options
Produktkod. 30475506 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29527525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 6-Chloronicotinate
CAS 73781-91-6
Molekylformel C7H6ClNO2
Kvantitet 25 g
Synonym 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Chloro-5-(methoxycarbonyl)pyridine, 6-Chloronicotinic Acid Methyl Ester, 6-Chloropyridine-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Chloropyridin-5-ylcarboxylate, Methyl 2-Chloropyridine-5-carboxylate, Methyl 6-Chloro-3-pyridinecarboxylate, NSC 78316
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-2-3-6(8)9-4-5/h2-4H,1H3
LEDER COC(=O)c1ccc(Cl)nc1
IUPAC-namn Metyl6-kloropidin-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 171.58
Formel vikt 171.0087