Läs mer
Methyl 6-chloropicolinate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31424397
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31424397 10 g
31415129 500 g
31414699 5 g
31423326 25 g
31421506 1 g
31417464 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31424397 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD10875310g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 6-chloropicolinate
CAS 6636-55-1
Molekylformel C7H6ClNO2
MDL-nummer MFCD00155391
Kvantitet 10 g
LEDER O=C(C1=NC(Cl)=CC=C1)OC
Molekylvikt (g/mol) 171.58
Procent renhet 98%