Läs mer
Methyl 6-chloropyridazine-4-carboxylate, 97%
Produktkod. 10098289 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10098289 1 g Glasflaska 1g
10331230 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10098289 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432980010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1093860-48-0 | C6H5ClN2O2 | 172.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1093860-48-0
Molekylformel C6H5ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 172.57
MDL-nummer MFCD16660968
InChI-nyckel QYQHGLKSLGUINZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-pyridazine-4-carboxylic acid methyl ester, methyl6-chloropyridazine-4-carboxylate, 4-pyridazinecarboxylicacid, 6-chloro-, methyl ester, 6-chloro-4-pyridazinecarboxylic acid, methyl ester, 4-pyridazinecarboxylic acid, 6-chloro-, methyl ester
PubChem CID 45790080
IUPAC-namn metyl-6-klorpyridazin-4-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC(Cl)=NN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 6-chloropyridazine-4-carboxylate
Smältpunkt 88.4°C to 88.5°C
Färg Brun till färglös
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 172.57
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.