Läs mer
Metyl 6-kloropyridin-2-karboxylat, 95 %
Produktkod. 15461039
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15461039 25 g 25g
15451039 5 g 5g
15471039 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461039 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64023.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 6636-55-1 | C7H6ClNO2 | 171,58 g/mol
Metyl-6-klorpyridin-2-karboxylat kopplades med 2-(trimetylstannyl)pyridin för att ge metyl-2,2a-bipyridin-6-karboxylat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Metyl-6-klorpyridin-2-karboxylat kopplades med 2-(trimetylstannyl)pyridin för
att ge metyl 2,2′ -bipyridin-6-karboxylat.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6636-55-1
Molekylformel C7H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 171.58
MDL-nummer MFCD00155391
InChI-nyckel TWUXBVMXSBEKHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-chloropicolinate, methyl 6-chloro-2-pyridinecarboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, methyl ester, 2-chloropyridine-6-carboxylate methyl, 6-chloro-2-picolinic acid methyl ester, 6-chloropicolinic acid methyl ester, methyl 2-chloro-6-pyridinecarboxylate, methyl 2-chloropyridine-6-carboxylate, 6-chloro-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-chloro-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 242723
IUPAC-namn metyl-6-klorpyridin-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=NC(=CC=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 6-chloropyridine-2-carboxylate
Smältpunkt 92 °C till 98 °C (litteratur)
Färg Gult
Kvantitet 25 g
Beilstein 128580
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 171.58
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.