Läs mer
Metyl 6-formylpyridin-2-karboxylat, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 6-formylpyridine-2-carboxylate |
| CAS | 69950-65-8 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C8H7NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | methyl 6-formyl-2-pyridinecarboxylate, methyl 6-formylpicolinate, 6-formyl-2-pyridine carboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-formyl-, methyl ester, methyl6-formyl-2-pyridinecarboxylate, 2-formyl-6-methoxycarbonyl pyridine, 6-formylpyridine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-1b7li, 6-formyl-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester |
| InChI-nyckel | CERBENZCBVYKEF-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | COC(=O)C1=CC=CC(=N1)C=O |
| IUPAC-namn | metyl-6-formylpyridin-2-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.148 |
| Visa mer |