Läs mer
Methyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15428526
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428526 1 g 1g
15448526 250 mg 250mg
15438526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15428526 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63793.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39977-44-1
Molekylformel C8H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 167.164
MDL-nummer MFCD03840850
InChI-nyckel DVIUNMLAPDJWHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11513809
IUPAC-namn metyl-6-(hydroximetyl)pyridin-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=NC(=CC=C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylate
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 6-hydroxymethyl picolinate, methyl 6-hydroxymethyl pyridine-2-carboxylate, methyl-6-hydroxymethyl-2-carboxylate pyridine, 6-hydroxymethyl-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 6-hydroxymethyl-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 6-hydroxymethyl-2-pyridinecarboxylate, methyl6-hydroxymethyl picolinate, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-hydroxymethyl-, methyl ester, methyl 6-hydroxymethyl-2-pyridine carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-hydroxymethyl-, methyl ester
Formel vikt 167.16
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.